Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Standard Opening Glass Vials
Made with Type I Borosilicate glass
252.00€ - 290.00€
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.5 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Volume (sistema imperiale) | 0.05 oz. |
Product Code | Brand | Colore | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Colore | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||||
12432591
|
DWK Life Sciences
223682 |
Clear | 100 Pk. |
252.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12492591
|
DWK Life Sciences
223692 |
Amber | 1000 Cs. |
280.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12442591
|
DWK Life Sciences
223682-01 |
Clear | 1000 Cs. |
290.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- 1.5mL (0.05 oz.)
- 12 dia. x 32mm H (0.47 dia. x 1.26 in. H)
- 11mm (0.43 in.) Crimp Top
Specifications
12 mm | |
1.5 mL | |
0.05 oz. | |
32 mm |
Borosilicate Glass | |
1.25 in. | |
Tappo a capsula | |
11 mm |