Learn More
DWK Life Sciences Schermo di supporto in acciaio inossidabile
Per gruppo di filtrazione sotto vuoto
Marca:  DWK Life Sciences 419337
Codice prodotto. 11768959
  • 85.80€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For vacuum filtration assembly. Wheaton™ Stainless Steel Support Screens are manufactured from the highest quality materials.
  • Stainless Steel
  • For use with 25mm assembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gruppo di filtrazione sotto vuoto da 25 mm
Acciaio inox