Learn More
DWK Life Sciences Schermo di supporto in acciaio inossidabile
Per gruppo di filtrazione sotto vuoto
Marca:  DWK Life Sciences 419364
83.75 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11591315
  • 97.05€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For vacuum filtration assembly. Wheaton™ Stainless Steel Support Screens are manufactured from the highest quality materials.
  • Stainless Steel
  • For use with 47mm assembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gruppo di filtrazione sotto vuoto da 47 mm
Acciaio inox