Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Columbia Jars for Cover Slips
In vetro sodico calcico
Marca:  DWK Life Sciences W900180
43.52 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12472252
  • 50.40€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Longer slip covers can be accommodated if the cap is removed
  • Includes a 43-400 white polypropylene screw cap with a PTFE coated polyethylene liner
  • Holds up to 4 cover slips 17-23mm wide and up to 30mm long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bianco
Polipropilene
Round
Vaschetta di colorazione tipo Columbia
Closure Included
A vite
Vetro sodico calcico
4