Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Spin Vanes for V-Vials
Magnetic stir bar for use with NextGen™ V Vials™
Marca: DWK Life Sciences 903063
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from PTFE
- Place stir bar in vial and use with magnetic stirrer
Specifica
Fit 2, 3, 5, and 10mL V-Vials | |
6 | |
Spin Vane |
PTFE | |
Triangle |