Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro Shorty Vials™ preordinati in scatola™: senza tappi
Come in convenient Lab File partitioned trays
139.00€ - 169.00€
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni variabili dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
Stile filo A vite
Autoclavabile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
10384361
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224822
4 ml 19 mm
160.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
10708961
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224821
2 ml 15 mm
139.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10282381
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224823
6 ml 19 mm
169.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Come in convenient Lab File partitioned trays
Per una varietà di usi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione.
  • Fiale trasparenti in vetro borosilicato
  • In tubi di vetro per uno spessore delle pareti e del fondo uniforme
  • Le fiale corte hanno un profilo basso per una maggiore stabilità e un minore volume morto
  • Tappi venduti separatamente
  • Fiale e tappi autoclavabili
  • Adatti per i vassoi in polistirene M-T Vial File™ — con partizioni che facilitano l'inventario dei campioni o consentono di conservare fiale vuote
Fiale trasparenti
  • Realizzate in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili per una maggiore resistenza chimica
  • Conforme ai requisiti USP Tipo I e ASTM E 438 Tipo I, Classe A
Specifica
Specifica
Trasparente
Per applicazioni variabili dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Classe A
Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
A vite
Tappo a vite