Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Three Baffles
Autoclavable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
90.10€ - 173.00€
Specifica
Descrizione | Style: Shaker |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orbital or reciprocating shakers |
Stile collo | Pinched |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11521275
|
DWK Life Sciences
353257 |
125 mL |
92.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11531275
|
DWK Life Sciences
353259 |
250 mL |
90.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11551275
|
DWK Life Sciences
353264 |
1000 mL |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11541275
|
DWK Life Sciences
353262 |
500 mL |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11561275
|
DWK Life Sciences
353266 |
2000 mL |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11511275
|
DWK Life Sciences
353255 |
50 mL |
91.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with orbital or reciprocating shakers
- Baffles improve aeration and mixing for microbial and bacterial cultures
- Break resistant lip for use with stopper, cotton plug or film cover
- Pinched neck design to reduce splashing on flasks with 4 baffles
Specifica
Style: Shaker | |
Orbital or reciprocating shakers | |
Autoclavable |
Borosilicate Glass | |
Pinched | |
Con frangiflutti |