Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles with PTFE Faced Rubber Lined Cap
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
318.00€
Specifica
Capacità 16 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Rivestimento Plastisol
Diametro (sistema imperiale) 2.9 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12432571
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
220975
Amber
318.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-12-2025
Aggiungi al carrello
12482551
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
220775
Clear
318.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-12-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for lab or field applications, the bottle's non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
  • Bottles are manufactured from soda lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • 8, 16 and 32oz Boston Round style
  • 80oz and 4L with jug handle
Specifica
Specifica
16 oz., 500mL
16 oz.
2.9 in.
Black
172 mm
6.7 in.
Phenolic
76 mm
500 mL
Plastisol
Glass
USP Type III
Safety-coated Bottle
PTFE/Polyethylene
28-400 mm
Screw Cap