Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici Redi-Cap™ per contenitori Redi-Pak™
Unique cone liner design offers superior torque retention and excellent sealing characteristics
Marca:  DWK Life Sciences 239255
Codice prodotto. 11704189
  • 72.50€ / pezzi 144
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Poly-Seal liner is manufactured from low density polyethylene
  • Phenolic
  • Screw cap
  • Color: Black
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
144 Cs.
ISO 9001
Polyseal
Phenolic Resin
22-400
Redi-pak™ container