Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Orange
Screw cap made of radiation grade polypropylene
Marca: DWK Life Sciences 242523
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Packaged in case of 100 or 1000
Specifica
Orange | |
100 Cs. | |
ISO 9001 | |
Plastic dropping bottle |
Polypropylene | |
20-410 | |
Polypropylene Cap |