Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Orange
Screw cap made of radiation grade polypropylene
Marca:  DWK Life Sciences W242513-A
Codice prodotto. 12456111
  • 365.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Packaged in case of 100 or 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
1000 Cs.
ISO 9001
Plastic dropping bottle
Polypropylene
15-415
Polypropylene Cap