Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps For Wheaton Dropping Bottles - Green
Screw cap made of radiation grade polypropylene
34.00€ - 379.00€
Specifica
Colore | Green |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Product Type | Polypropylene Cap |
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12426161
|
DWK Life Sciences
W242536-A |
13-425 | 1000/Cs. |
358.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12426141
|
DWK Life Sciences
W242526-A |
20-410 | 1000/Cs. |
379.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12416121
|
DWK Life Sciences
W242516-A |
15-415 | 1000/Cs. |
365.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11531245
|
DWK Life Sciences
242506 |
8-425 | 100/Cs. |
34.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12438832
|
DWK Life Sciences
242516 |
15-415 | 100/Cs. |
34.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12428842
|
DWK Life Sciences
242526 |
20-410 | 100/Cs. |
42.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10382743
|
DWK Life Sciences
242536 |
13-425 | 100/Cs. |
36.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10513374
|
DWK Life Sciences
W242506-A |
8-425 | 1000/Cs. |
322.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Packaged in case of 100 or 1000
Specifica
Green | |
Polypropylene | |
ISO 9001 | |
Polypropylene Cap |