Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use
Assembly consists of 1.5m (5 ft.) section of silicone tubing with a wall thickness of 2.3mm, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle.
Marca:  DWK Life Sciences 374313
Codice prodotto. 10352392
  • 210.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
23/100 in.
Silicone
150 cm
2.3 mm
Sterili
Tubing Assembly
6 mm
5 ft.
0.09 in.
Peristaltic pump
Borosilicate Glass sinker on one end and Polypropylene delivery nozzle on the other end