Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyophilized Stopper: Igloo Lyophilization Stopper
Very low adsorption of the preservatives present in aqueous parenteral solutions - Available in 2-Leg, 3-Leg and Igloo styles.
Marca: DWK Life Sciences W224100-408
458.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Demonstrates a very low level of moisture adsorption
- Autoclavable
Specifica
1.3 cm | |
Lyophilization | |
Autoclavable | |
Bromobutyl Rubber |
2 cm | |
46 Durometer | |
Gray | |
Igloo Lyophilization Stopper |