Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyophilized Stopper: 2-Leg Lyophilization Stopper
Very low adsorption of the preservatives present in aqueous parenteral solutions - Available in 2-Leg, 3-Leg and Igloo styles.
Marca:  DWK Life Sciences W224100-406
458.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11501105
  • 487.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Very low adsorption of the preservatives present in aqueous parenteral solutions - Available in 2-Leg, 3-Leg and Igloo styles.
  • Demonstrates a very low level of moisture adsorption
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.3 cm
Lyophilization
Autoclavable
Bromobutyl Rubber
2 cm
46 Durometer
Gray
2-Leg Lyophilization Stopper