Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Vials with Crimp Top
One-piece 0.3mL clear or amber glass vials eliminate leakage and evaporation
246.00€ - 318.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Volume (sistema imperiale) 0.1 dr.
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12653385
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
225328
Tappo a vite Amber
318.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
12643385
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
225326
Tappo a vite Clear
261.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-01-2026
Aggiungi al carrello
12633385
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
225221-01
Tappo a capsula Amber
303.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
12623385
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
225220-01
Tappo a capsula Clear
246.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A 300μL tapered insert is fused into a 12 × 32mm vial, ensuring that sample is sealed in by cap and septa.
  • Vial features a residual volume that can be as low as 4μL, depending on the solvent, needle style, and depth adjustment of the autosampler
  • Compatible with autosamplers using 12 O.D. × 32mmH vials
  • Slight flare at top of insert provides a larger needle target area
  • Inserts and clear vials are made from ASTM™ Type I Class A borosilicate glass
  • Amber vials are made from ASTM Type I Class B borosilicate glass
  • With white ceramic marking spot for easier sample identification
Specifica
Specifica
12 mm
0.3 mL
32 mm
LVI™ Vial
Borosilicate Glass
0.1 dr.
ASTM Type I, Class A