Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural PP Bottles
With double-seal closure with cap attached
175.00€ - 358.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
Materiale | Polypropylene |
Imballaggio | Convenience |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10603363
|
DWK Life Sciences
209665 |
30 mL | 28-410 mm |
175.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10215022
|
DWK Life Sciences
209666 |
60 mL | 28-410 mm |
184.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10275062
|
DWK Life Sciences
209667 |
125 mL | 38-410 mm |
241.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10683683
|
DWK Life Sciences
209668 |
250 mL | 43-410 mm |
355.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10021512
|
DWK Life Sciences
209669 |
500 mL | 53-410 mm |
358.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Ideal for short- and long-term storage and packaging
.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Natural | |
Polypropylene | |
ISO 9001 | |
Rotondo | |
Screw Cap |
Double seal closure, no-drip pour lip | |
Convenience | |
Larga | |
Polypropylene |