Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural LDPE Bottles
With double-seal closure with cap attached
159.00€ - 290.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
Materiale | LDPE |
Imballaggio | Convenience |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12634783
|
DWK Life Sciences
209425 |
30 mL | 28-410 mm |
159.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12475492
|
DWK Life Sciences
209427 |
125 mL | 38-410 mm |
205.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12485492
|
DWK Life Sciences
209428 |
250 mL | 43-410 mm |
290.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Natural | |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Rotondo | |
Screw Cap |
Double seal closure, no-drip pour lip | |
Convenience | |
Larga | |
Polypropylene |