Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural PP Bottles
With double-seal closure with cap attached
103.00€ - 287.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
Materiale | Polypropylene |
Imballaggio | Convenience |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10651233
|
DWK Life Sciences
209161 |
4 mL | 13-425 mm |
104.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10692963
|
DWK Life Sciences
209163 |
8 mL | 20-410 mm |
103.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 04-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10386992
|
DWK Life Sciences
209164 |
15 mL | 20-410 mm |
106.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10602973
|
DWK Life Sciences
209165 |
30 mL | 20-410 mm |
137.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10483902
|
DWK Life Sciences
209166 |
60 mL | 20-410 mm |
146.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 22-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10493902
|
DWK Life Sciences
209167 |
125 mL | 24-410 mm |
197.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10494092
|
DWK Life Sciences
209168 |
250 mL | 24-410 mm |
274.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10622973
|
DWK Life Sciences
209169 |
500 mL | 28-410 mm |
287.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10662973
|
DWK Life Sciences
209170 |
1000 mL | 38-430 mm |
201.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Natural | |
Polypropylene | |
ISO 9001 | |
Rotondo | |
Screw Cap |
Double seal closure, no-drip pour lip | |
Convenience | |
Stretta | |
Polypropylene |