Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Amber HDPE Bottles with Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Descrizione
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- Narrow-mouth
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
Capacità | 8.45 oz., 250 mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Colore | Amber |
Diametro (sistema imperiale) | 2.4 in. |
Materiale | HDPE |
Finitura collo | 24-410 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Altezza (sistema metrico) | 129 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 5.07 in. |