Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Codice prodotto. 12496201 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Bottle made of natural low density polyethylene and manufactured to strict quality control standards to ensure the best product for your application.
  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropping tips or caps must be purchased separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 15 mL, 0.51 oz.
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.51 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Materiale LDPE
Quantità 1000/Cs.
Closure Included No
Autoclavabile Non autoclavabile
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Product Type Dropping Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Dimensione chiusura 15-415 mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm