Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropping tips or caps must be purchased separately
Specifica
Specifica
Capacità | 6 mL, 0.2 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.2 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 0.66 in. |
Materiale | LDPE |
Quantità | 1000/cs |
Closure Included | No |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Altezza (sistema metrico) | 42 mm |