Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Economical alternative to standard scintillation vials
303.00€ - 574.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.66 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 6 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.24 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
10312062
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
986644
Linerless
303.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
12467341
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
986645
Foamed Polyethylene
574.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • White polypropylene linerless cap
  • Resists leaking and swelling caused by solvent degradation
Order Info
Vials and caps are packed in separate plastic bags. Screw cap size: 18mm O.D. x H (with cap): 17 x 57mm.
Specifica
Specifica
0.66 in.
HDPE
2.24 in.
Polypropylene
57 mm
17 mm
6 mL
0.2 oz.
Screw Cap
18 mm