Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
24
48
96
144
288
432
Descrizione
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
- Ideal for use as sample bottles
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
Specifica
Specifica
Capacità | 2 oz., 60 mL |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 1.6 in. |
Materiale | Glass |
Quantità | 48 |
Colore chiusura | White |
Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3.3 in. |