Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With Rubber-Lined Cap (Autoclavable)
Rugged space-savers
371.00€ - 472.00€
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità USP Type 1
Graduated Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11798789
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DWK Life Sciences
219755
125 mL 33-430 mm
371.00€
pezzi 48
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11708799
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DWK Life Sciences
219757
250 mL 33-430 mm
472.00€
pezzi 48
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
11718799
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DWK Life Sciences
219759
500 mL 33-430 mm
394.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
10136230
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DWK Life Sciences
219760
1000 mL 38-430 mm
454.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Rugged space-savers
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
Specifica
Specifica
Clear
Black
Yes
Phenolic
Glass
USP Type 1
Rubber
Screw Cap