Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro con tappi a pressione
Ideal for collecting, storing, and exhibiting sample in the lab or field, Wheaton™ Glass Sample Vials with Snap Caps contain caps which fit over a special sealing ring to provide effective barrier against moisture.
166.00€ - 268.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | For collecting, storing and exhibiting sample in the lab or field |
Materiale chiusura | LDPE |
Tipo di chiusura | Snap Cap |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11531225
|
DWK Life Sciences
225546 |
120.0 mL | 95 mm | 50 mm |
237.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10712667
|
DWK Life Sciences
225536 |
16.0 mL | 40 mm | 30 mm |
268.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11768699
|
DWK Life Sciences
225544 |
60.0 ml | 60 mm | 45 mm | N/A | ||||
11758699
|
DWK Life Sciences
225543 |
30.0 ml | 50 mm | 30 mm |
166.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Ideal for collecting, storing, and exhibiting sample in the lab or field, Wheaton™ Glass Sample Vials with Snap Caps contain caps which fit over a special sealing ring to provide effective barrier against moisture.
- Conservazione eccellente di materiali igroscopici
Specifica
Clear | |
For collecting, storing and exhibiting sample in the lab or field | |
Snap Cap |
Soda Lime Glass | |
LDPE | |
USP Type III |