Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola senza tappi
Packaged in partitioned trays, without caps
Marca: DWK Life Sciences 224833
320.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Partitioned trays provide an easy way to inventory samples or to store empty vials.
- Autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
Order Info
Tappi disponibili separatamente
Compliance
Le fiale trasparenti rispettano i requisiti USP di tipo 1 e ASTM™ E 438 di tipo 1, classe A. Le fiale ambra rispettano i requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Partitioned Tray | |
10 dr. | |
Tappo a vite | |
ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A | |
M-T File™ and Vial Rack |
28 mm | |
40 mL | |
A vite | |
Autoclavable | |
95 mm | |
Sample Vial in Lab File |