Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Glass autosampler vials featuring a large opening
91.15€ - 303.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Materiale | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Materiale | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12404841
|
DWK Life Sciences
W225151-0204 |
Blue | Tappo a vite | Borosilicate Glass | No |
91.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12414841
|
DWK Life Sciences
W225151-0205 |
Yellow | Tappo a vite | Borosilicate Glass | No |
91.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10614343
|
DWK Life Sciences
225179 |
Clear | Crimp/Snap | Silica Glass | No |
248.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12413661
|
DWK Life Sciences
225174 |
Clear | Tappo a capsula | Silica Glass | Sì |
303.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- 12mm dia. × 32mm H (0.47 × 1.26 in.)
- 11mm (0.43 in.) crimp top
- 1.8mL (0.06oz)
Specifica
12 mm | |
1.8 mL | |
1.25 in. | |
32 mm |