Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
Marca:  DWK Life Sciences W225172-0207
Codice prodotto. 12474901
  • 84.75€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from certified amber Type I borosilicate glass
  • Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
  • 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Green
Amber
Borosilicate Glass
1.25 in.
Tappo a capsula
100 Pk.
PTFE/Silicone
12 mm
1.8 mL
Aluminum
32 mm
11 mm