Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ Aluminum Vial Caps
Lined seals for use with crimp-top vials
518.00€ - 590.00€
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Materiale Aluminum
Tipo Open Top Cap
Dimensione chiusura 11 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12472691
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
224219-01
Natural
518.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
12482691
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
224219-05
Blue
590.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal closures for chromatography and other instrumentation applications
  • Open top seal provides for filling or retrieving contents with a syringe
Specifica
Specifica
PTFE/Silicone
Aluminum
Open Top Cap
11 mm