Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Vials
Precision manufactured from low extractable borosilicate glass. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Vials conform to ASTM Type I, Class A and USP Type I requirements.
431.00€ - 2725.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | For automated or manual sample storage |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Certificazione/Conformità | ASTM Type I, Class A, USP Type I |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Stile della base | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Stile della base | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10426453
|
DWK Life Sciences
W224601 |
2 mL | 13-425 | Flat | 250/Cs. |
902.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10130063
|
DWK Life Sciences
W224603 |
2 mL | 13-425 | Conical | 1000/Cs. |
2380.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10373843
|
DWK Life Sciences
W224613 |
4.0 ml | 13-425 | Piatto | Scatola da 250 |
964.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10508013
|
DWK Life Sciences
W224617 |
4 mL | 13-425 | Flat | 1000/Cs. |
2570.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10598013
|
DWK Life Sciences
W224618 |
8 mL | 15-425 | Flat | 250/Cs. |
1025.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 20-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10180203
|
DWK Life Sciences
W224619 |
8 mL | 15-425 | Conical | 1000/Cs. |
2725.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10292743
|
DWK Life Sciences
W224630 |
10 mL | 22-400 | Flat | 100/Cs. |
431.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10661844
|
DWK Life Sciences
W224634 |
20 mL | 22-400 | Conical | 100/Cs. |
466.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10140303
|
DWK Life Sciences
W224636 |
20 mL | 24-400 | Conical | 500/Cs. |
1595.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Precision manufactured from low extractable borosilicate glass. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Vials conform to ASTM Type I, Class A and USP Type I requirements.
- Large, smooth, flat bottom surface provides greater stability and optional 2D bar code placement
- Conical well design ensures maximum recovery of high value samples
- Manufactured for fail-safe operation in automated sample handling and storage systems
- Type I Class A grade borosilicate glass prevents changes in pH and maintains purity of contents
- For collection, automated handling, storage and maximum retrieval of samples
- Closures available separately
Specifica
Clear | |
For automated or manual sample storage | |
ASTM Type I, Class A, USP Type I |
Borosilicate Glass | |
Tappo a vite |