Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
The Wheaton Connection™ Screw Thread Connector Safely joins two exterior threaded glass components without hooks, springs or clamps. Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum-tight seal.
140.00€ - 262.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12477371
|
DWK Life Sciences
W125495 |
13-425, 22-400 |
211.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12694773
|
DWK Life Sciences
125500 |
24-400, 24-400 |
262.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12495442
|
DWK Life Sciences
125499 |
20-400, 24-400 |
248.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12465442
|
DWK Life Sciences
125494 |
13-425, 20-400 |
140.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12475442
|
DWK Life Sciences
125496 |
13-425, 24-400 |
242.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Inert contact surface
- Easy to assemble
- Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
- Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C
- Autoclavable