Learn More
DWK Life Sciences Kit de flacon stérile WHEATON™ CompletePAK Sterile ModPAK
WHEATON™ CompletePAK est une gamme de composants d’emballage primaires qui sont stockés prêts à l’emploi et sont personnalisables pour la plupart des applications pharmaceutiques
Marque:  DWK Life Sciences W991004-CPMP
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17912661
  • 14550.00€ / 1 kit
Il en reste null
Expédition estimée: 23-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
La gamme de produits WHEATON™ COMPLETEPAK est une gamme de flacons sertis, de bouchons et de joints en caoutchouc prêts à l’emploi, personnalisables pour toute application
Chaque kit est livré avec des certificats spécifiques de la pharmacopée des États-Unis (USP) indiquant que le produit répond aux normes essentielles de l’USP ou les dépasse, qui sont appliquées par la Federal Drug Administration (FDA).
Principaux avantages :
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Variété de composants stériles équipés et autonomes
  • Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
  • Traçabilité complète à l’aide d’un certificat d’analyse et de fabrication
  • USP 788 Particules dans les injections, USP 85 le test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71 le test de stérilité
  • CompletePAK ambré pour l’emballage de contenu sensible à la lumière
  • Configurations en vrac CompletePAK ModPAK
  • Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de traitement
  • Certificat d’intégrité de bouchon de contenant (CCI) disponible sur demande
    Matériaux
  • Les flacons sont conçus pour des applications parentérales et fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Tous les bouchons sont fabriqués à partir d’une formulation au latex de bromobutyle ultra-pur avec une très grande pureté
    chimique et une faible perméabilité au gaz
  • Les bouchons Omniflex offrent de faibles niveaux de liaison résiduelle pour maximiser l’extraction d’ingrédients pharmaceutiques actifs
  • L’élasticité du bouchon Omniflex offre une barrière plus efficace pour l’optimisation Intégrité du bouchon de récipient et une protection du
    contenu
  • Les bouchons lyophilisés Igloo conviennent aux produits biologiques et au contenu sensible au silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Red
15 mm
No
Single-use
Préparations parentérales et applications prêtes à l’emploi
Flacon, bouchon et joint
1668
Wheaton CompletePAK
OmniFlex Stopper
13 mm
Clear
Borosilicate Glass
Stérile
2 mL
No
Aluminum
À sertir
Autoclavable
32 mm
No
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis