Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Straight-Sided Jars with TFE-lined Caps
Codice prodotto. 10275302 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
  • Walls allow for complete removal of contents
  • Wide-mouth design is great for large solid samples
  • Each case of Convenience Pack Bottles includes Hazard Communication labels for proper content identification and Tamper Evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.74 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 95 mm
Tipo di chiusura Screw Cap