Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With PTFE-Lined Caps
Ideal for the storage of dry materials and specimens
Marca:  DWK Life Sciences W216932
Codice prodotto. 12339839
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Ideal for the storage of dry materials and specimens
  • Clear for easy viewing of contents
  • Wide mouth for easy access to contents
  • Rounded shoulders
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
64 oz., 2000mL
64 oz.
4.8 in.
White
Wide
213 mm
8.38 in.
Polypropylene
122 mm
Yes
2000 mL
Clear
Soda Lime Glass
Yes
Round
Wide Mouth Bottle with Cap
PTFE/Foam
83-400 mm
Screw Cap