Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Descrizione
- Clear for easy viewing of contents
- Wide mouth for easy access to contents
- Rounded shoulders
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
Specifica
Specifica
Capacità | 64 oz., 2000mL |
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 64 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Materiale | Soda Lime Glass |
Colore chiusura | White |
Altezza (sistema metrico) | 213 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 8.38 in. |
Rivestimento interno chiusura | Poly/Vinyl |