Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma 14B rivestito in PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Garantisce la massima sicurezza dei prodotti
242.00€ - 1085.00€
Specifica
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | Phenolic Resin |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Rivestimento interno chiusura | PTFE/gomma |
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10757443
|
DWK Life Sciences
W240820 |
13-425 | Flacone da 2 e 4 ml | Contenitore da 250 |
278.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10727633
|
DWK Life Sciences
W240821 |
13-425 | 2 and 4mL Vial | Scatola da 1000 |
1005.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10393363
|
DWK Life Sciences
W240822 |
15-425 | Flacone da 8 ml | Contenitore da 250 |
305.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10140203
|
DWK Life Sciences
W240823 |
15-425 | 8mL Vial | Scatola da 1000 |
1085.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10303563
|
DWK Life Sciences
W240824 |
22-400 | 10 mL Vial | Scatola da 100 |
242.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10313563
|
DWK Life Sciences
W240825 |
22-400 | 10 mL Vial | Scatola da 500 |
1040.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10742973
|
DWK Life Sciences
240418 |
24-400 | Flacone da 20 ml | Contenitore da 100 |
261.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10477403
|
DWK Life Sciences
W240827 |
24-400 | 20mL Vial | Scatola da 500 |
1075.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Designed to ensure the ultimate in product safety
- Autoclavabile
- Liner realizzato in gomma stirene-butadiene rivestita in PTFE
- Eccellente resistenza chimica
Specifica
Nero | |
Phenolic Resin | |
ISO 9001 | |
PTFE/gomma |