Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma bianca 14B
Rivestimento atossico in stirene-butadiene indicato per applicazioni di coltura cellulare
85.95€ - 244.00€
Specifica
Product Type | Screw Cap |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Styrene Butadiene Rubber |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Phenolic |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12415081
|
DWK Life Sciences
W239298 |
20-400 |
85.95€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10423332
|
DWK Life Sciences
240215 |
Da 18 a 400 |
244.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12435951
|
DWK Life Sciences
W239300 |
24-400 |
108.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10130721
|
DWK Life Sciences
240209 |
Da 15 a 425 |
149.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
Providing safe, secure and chemically inert storage. Wheaton™ Black Phenolic Solid Top Screw Caps are manufactured from the highest quality materials.
- 14B rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
- Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents
- Use LDPE lined caps with distilled water, analytical standards and reagents
Specifica
Screw Cap | |
Autoclavable | |
Black |
Styrene Butadiene Rubber | |
Phenolic | |
Ideal for cell culture work |