Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Features PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner
Marca: DWK Life Sciences 240480
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Designed for product safety
- TFE/Styrene-Butadiene rubber liner
- Screw cap
- Pheolic
- Black
- Autoclavable
Specifica
Black | |
100 Cs. | |
ISO 9001 | |
Bottle |
Phenolic Resin | |
33-430 | |
Autoclavable | |
PTFE/14B Rubber |