Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Open Top Cap with Gray Butyl Septa and Flange
Replacement Black Phenolic Screw Caps for Media Bottles
201.00€ - 1910.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Include | Gray Butyl septa and flange |
Materiale | Phenolic Resin |
Finitura collo | 33-430 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12731798
|
DWK Life Sciences
240680 |
100 Case |
201.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11571235
|
DWK Life Sciences
240683 |
1000 Case |
1910.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Replacement Black Phenolic Screw Caps for Media Bottles
Ideal for use with Wheaton media bottles
- Open top screw caps
- Size: 33–430
- Gray Chlorobutyl/50 septa
- Phenolic
- Black
- Autoclavable
Specifica
Black | |
Phenolic Resin | |
ISO 9001 | |
Bottle |
Gray Butyl septa and flange | |
33-430 | |
Open Top Cap |