Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi con rivestimento in PP rivestito in PTFE
Codice prodotto. 10542193 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Amber glass for storing light-sensitive powders
  • USP Type III soda-lime glass
  • Allows for easy removal of contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Ambra
Diametro (sistema imperiale) 2.12 in.
Materiale In vetro soda-calcico
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type Packer Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.81 in.
Rivestimento interno chiusura MBS/polipropilene
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes