Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi con rivestimento in PP rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Descrizione
Amber glass for storing light-sensitive powders
- USP Type III soda-lime glass
- Allows for easy removal of contents
Specifica
Specifica
Capacità | 8 once, 250 ml |
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema imperiale) | 2.59 pollici |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Colore chiusura | Bianco |
Certificazione/Conformità | USP Tipo III |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |