Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi con rivestimento in PP rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Description
Amber glass for storing light-sensitive powders
- USP Type III soda-lime glass
- Allows for easy removal of contents
Specifications
Specifications
Capacità | 2 oz., 60 mL |
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema imperiale) | 1.73 in. |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Colore chiusura | Bianco |
Altezza (sistema metrico) | 77 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3.03 in. |
Rivestimento interno chiusura | PTFE/polipropilene |
Show More |