Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi con rivestimento in PP rivestito in PTFE
Codice prodotto. 10153582 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Amber glass for storing light-sensitive powders
  • USP Type III soda-lime glass
  • Allows for easy removal of contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 3.14 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura White
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Product Type Packer Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.82 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polypropylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes