Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Codice prodotto. 12369779 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk Pk.
Valu-bulk pack
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
  • Available in partitioned Convenience Pack or Valu-Bulk™ cartons
  • Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Each case of Convenience Pack bottles includes Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.95 in.
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio Valu-bulk pack
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.6 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Tipo di chiusura Screw Cap