Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk Pk.
Valu-bulk pack
Descrizione
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
- Available in partitioned Convenience Pack or Valu-Bulk™ cartons
- Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Each case of Convenience Pack bottles includes Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Specifica
Specifica
Capacità | 16 oz., 500 mL |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
Colore | Amber |
Diametro (sistema imperiale) | 2.95 in. |
Materiale | Soda Lime Glass |
Imballaggio | Confezione convenienza |
Colore chiusura | Bianco |
Altezza (sistema metrico) | 168 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 6.6 in. |