Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
Marca:  DWK Life Sciences 900205
54.86 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10512003
  • 61.95€ / pezzi 6
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
  • Replacement dish and cover
  • Approx. inside bottom dimensions: 91 x 71 x 60mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vetro sodico calcico
Maniglia per rack di colorazione vetrini
Piastre in vetro per colorazione