Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Amber Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
99.30€ - 102.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore chiusura | Setto | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore chiusura | Setto | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12474891
|
DWK Life Sciences
W225157-04 |
Sì | Natural | Blue PTFE, White Silicone | No |
102.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12454891
|
DWK Life Sciences
W225156-04 |
No | Natural | Blue PTFE, White Silicone | No |
99.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12464891
|
DWK Life Sciences
W225156-0401 |
No | Black | Blue PTFE, White Silicone | No |
99.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12484891
|
DWK Life Sciences
W225157-0401 |
Sì | Black | Blue PTFE, White Silicone | No |
102.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Manufactured from amber Type I borosilicate glass
- 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
- Available with or without writing patch
Specifica
0.47 in. | |
Borosilicate Glass | |
1.25 in. | |
Tappo a vite | |
9 mm |
12 mm | |
1.8 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |