Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Filter Flask with 40/35 Joint
Recommended for general filtration
Marca: DWK Life Sciences 635525
208.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24293" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Tubo da 0.25 pollici | |
Vetro borosilicato | |
Analisi di particolato o contaminazione microbiologica | |
1000 ml |
Gruppo di filtrazione da 90 mm | |
Da 40 a 60 μm | |
Beuta per filtrazione |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Dimensione file: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Dimensione file: 14.8 MB
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Filter Flask with 40/35 Joint > Filter Flask 40/35 1L