Learn More
DWK Life Sciences Gruppi di filtrazione da 47 mm e accessori
Designed for filtering viscous or proteinaceous solutions to produce ultraclean filtrate. Wheaton™ 47mm Filtration Assembly and Accessories are manufactured from the highest quality materials.
30.45€ - 429.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11718859
|
DWK Life Sciences
419362 |
Base | Glass |
110.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11764139
|
DWK Life Sciences
419366 |
Support Screen Gasket | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
30.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 02-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12411581
|
DWK Life Sciences
419370 |
Filtration Assembly | Vetro borosilicato |
429.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12431581
|
DWK Life Sciences
419374 |
Funnel | PTFE-coated Glass |
200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11561315
|
DWK Life Sciences
419347 |
Gruppo di filtrazione | PTFE-coated Glass |
299.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Designed for filtering viscous or proteinaceous solutions to produce ultraclean filtrate. Wheaton™ 47mm Filtration Assembly and Accessories are manufactured from the highest quality materials.
- Includes 300mL graduated funnel
- Includes PTFE support screen gasket
- Includes anodized clamp and a No. 8 silicone stopper
- Includes a 316 stainless steel support with 120 mesh screen